2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49452-1G PC49452-250MG PC49452-5G
APOSPC49452-1GEA 284 EUR
APOSPC49452-1G APOSPC49452-250MG APOSPC49452-5G
2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrF₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18642940
Núm. CAS: 154650-59-6