6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC49461-1G
PC49461-250MG
PC49461-5G
APOSPC49461-1GEA
455
EUR
APOSPC49461-1G
APOSPC49461-250MG
APOSPC49461-5G
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorophenol 95%
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorophenol
Formula:
C₆H₂BrClF₂O MW: 243,433 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD32662402 Núm. CAS: 1935997-11-7 |