6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC49462-1G PC49462-250MG
APOSPC49462-1GEA 405 EUR
APOSPC49462-1G APOSPC49462-250MG
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 95%
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₂BrClF₂O
MW: 255,444 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32662403
Núm. CAS: 2514941-95-6