5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49464-1G PC49464-250MG
APOSPC49464-1GEA 174 EUR
APOSPC49464-1G APOSPC49464-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
Formula: C₈H₅BrFNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28740371
Núm. CAS: 1805938-07-1