4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49465-1G PC49465-250MG PC49465-5G
APOSPC49465-1GEA 226 EUR
APOSPC49465-1G APOSPC49465-250MG APOSPC49465-5G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₉H₆F₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11036389
Núm. CAS: 199469-91-5