3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49466-1G PC49466-250MG
APOSPC49466-1GEA 522 EUR
APOSPC49466-1G APOSPC49466-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetic acid
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetic acid
Formula: C₈H₅F₂NO₄
MW: 217,126 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26801851
Núm. CAS: 130400-45-2