5-(Difluoromethoxy)-2-fluoropyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49467-1G PC49467-250MG PC49467-5G
APOSPC49467-1GEA 549 EUR
APOSPC49467-1G APOSPC49467-250MG APOSPC49467-5G
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoropyridine 95%
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoropyridine
Formula: C₆H₄F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185839
Núm. CAS: 130318-80-8