Methyl 6-bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC49468-250MG PC49468-5G
APOSPC49468-250MGEA 174 EUR
APOSPC49468-250MG APOSPC49468-5G
Methyl 6-bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoate 95%
Methyl 6-bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoate
Formula: C₈H₄BrClF₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32662396
Núm. CAS: 2414146-32-8