Potassium pentafluorobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC49473-1G PC49473-5G PC49473-10G
APOSPC49473-1GEA 30.6 EUR
APOSPC49473-1G APOSPC49473-5G APOSPC49473-10G
Potassium pentafluorobenzoate 95%
Potassium pentafluorobenzoate
Formula: C₇F₅O₂·K
MW: 250.164 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09752634
Núm. CAS: 58521-27-0