5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Bromo-5-(bromomethyl)-2,3,4-trifluorobenzene
PC49489-1G PC49489-250MG
APOSPC49489-1GEA 58 EUR
APOSPC49489-1G APOSPC49489-250MG
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl bromide 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₃Br₂F₃
MW: 303,902 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12756772
Núm. CAS: 1260832-85-6
UN: 3265
ADR: 8,III