4-(1-Hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)piperidine oxalate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(Piperidin-4-yl)-2,2,2-trifluoroethan-1-ol ethane-1,2-dioate
PC49515-1G PC49515-250MG
APOSPC49515-1GEA 1500 EUR
APOSPC49515-1G APOSPC49515-250MG
4-(1-Hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)piperidine oxalate
4-(1-Hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)piperidine oxalate
Formula: C₉H₁₄F₃NO₅
MW: 273.21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18909670
Núm. CAS: 1298094-30-0