2-Fluoro-5-methoxyaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-4-fluoroanisole, 6-Fluoro-m-anisidine
PC49529-1G PC49529-5G PC49529-25G
APOSPC49529-1GEA 37.7 EUR
APOSPC49529-1G APOSPC49529-5G APOSPC49529-25G
2-Fluoro-5-methoxyaniline
2-Fluoro-5-methoxyaniline
Formula: C₇H₈FNO
MW: 141,143 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11226283
Núm. CAS: 62257-15-2