2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49535-1G PC49535-250MG PC49535-5G
APOSPC49535-1GEA 77 EUR
APOSPC49535-1G APOSPC49535-250MG APOSPC49535-5G
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16999701
Núm. CAS: 58914-35-5