1-(2-Fluorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1-Amino-1-(2-fluorophenyl)cyclopropane hydrochloride, 1-(1-Aminocycloprop-1-yl)-2-fluorobenzene hydrochloride
PC49539-10G
PC49539-1G
PC49539-5G
APOSPC49539-10GEA
1520
EUR
APOSPC49539-10G
APOSPC49539-1G
APOSPC49539-5G
1-(2-Fluorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride 96%
1-(2-Fluorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Formula:
C₉H₁₀FN·ClH MW: 187.642 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09028126 Núm. CAS: 1215107-57-5 |