5-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-6-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
PC49540-1G PC49540-250MG
APOSPC49540-1GEA 102 EUR
APOSPC49540-1G APOSPC49540-250MG
5-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
5-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₄BrFN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846341
Núm. CAS: 1008360-84-6