1-Chloro-4-(1,1,1-trifluoroprop-2-yl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4-Chlorophenyl)-1,1,1-trifluoropropane
PC49560-10G PC49560-1G PC49560-5G
APOSPC49560-10GEA 1690 EUR
APOSPC49560-10G APOSPC49560-1G APOSPC49560-5G
1-Chloro-4-(1,1,1-trifluoroprop-2-yl)benzene 95%
1-Chloro-4-(1,1,1-trifluoroprop-2-yl)benzene
Formula: C₉H₈ClF₃
MW: 208,608 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14525518
Núm. CAS: 1204295-79-3