Iron(II) tetrafluoroborate hexahydrate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ferrous tetrafluoroborate
PC49590-100G PC49590-25G
APOSPC49590-100GEA 488 EUR
APOSPC49590-100G APOSPC49590-25G
Iron(II) tetrafluoroborate hexahydrate 97%
Iron(II) tetrafluoroborate hexahydrate
Formula: 2(BF₄)·Fe·6H₂O
MW: 337,546 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192235
Núm. CAS: 13877-16-2
UN: 3260
ADR: 8,II