2-Fluoroallyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Fluoroprop-2-en-1-ol, 2-Fluoro-3-hydroxyprop-1-ene
PC49591-5G
APOSPC49591-5GEA
0
EUR
APOSPC49591-5G
2-Fluoroallyl alcohol
2-Fluoroallyl alcohol
Formula:
C₃H₅FO MW: 76,07 g/mol Pto. Ebullición: 35…37 °C (1 mm Hg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01696257 Núm. CAS: 5675-31-0 UN: 1992 ADR: 3+6.1,II |