5-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-6-fluorobenzo[d]oxazole
PC49597-1G PC49597-250MG
APOSPC49597-1GEA 580 EUR
APOSPC49597-1G APOSPC49597-250MG
5-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
5-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Formula: C₇H₃BrFNO
MW: 216,007 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24850044
Núm. CAS: 1440535-10-3