3-Amino-6-bromo-2-fluorobenzotrifluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline, 4-Bromo-α,α,α,2-tetrafluoro-m-toluidine
PC49598-1G PC49598-5G
APOSPC49598-1GEA 132 EUR
APOSPC49598-1G APOSPC49598-5G
3-Amino-6-bromo-2-fluorobenzotrifluoride 97%
3-Amino-6-bromo-2-fluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₄BrF₄N
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD20483444
Núm. CAS: 159329-03-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III