5-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-3-formylphenylacetylene
PC49599-1G PC49599-250MG
APOSPC49599-1GEA 248 EUR
APOSPC49599-1G APOSPC49599-250MG
5-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde 97%
5-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₉H₅FO
MW: 148,134 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD24850036
Núm. CAS: 1440535-11-4