2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49600-1G PC49600-250MG
APOSPC49600-1GEA 255 EUR
APOSPC49600-1G APOSPC49600-250MG
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formula: C₇H₃F₃INO₅S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD24850031
Núm. CAS: 1440535-20-5