6-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Bromo-3-fluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, 6-Bromo-3-nitro-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
PC49601-1G PC49601-250MG
APOSPC49601-1GEA 406 EUR
APOSPC49601-1G APOSPC49601-250MG
6-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 97%
6-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂BrF₄NO₂
MW: 287.994 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24850045
Núm. CAS: 1440535-12-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III