4-Fluoro-3-iodoaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49605-1G PC49605-250MG PC49605-5G
APOSPC49605-1GEA 122 EUR
APOSPC49605-1G APOSPC49605-250MG APOSPC49605-5G
4-Fluoro-3-iodoaniline
4-Fluoro-3-iodoaniline
Formula: C₆H₅FIN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18396914
Núm. CAS: 647025-62-5