Tris[(trifluoromethyl)sulphonyl]methane 70% en solución acuosa
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49610-1G PC49610-250MG
APOSPC49610-1GEA 915 EUR
APOSPC49610-1G APOSPC49610-250MG
Tris[(trifluoromethyl)sulphonyl]methane 70% en solución acuosa
Tris[(trifluoromethyl)sulphonyl]methane
Formula: C₄HF₉O₆S₃
Pto. Ebullición: 220 °C
Densidad: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16876755
Núm. CAS: 60805-12-1
UN: 3265
ADR: 8,III