Tris[(trifluoromethyl)sulphonyl]methane
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49611-250MG PC49611-1G
APOSPC49611-250MGEA 151 EUR
APOSPC49611-250MG APOSPC49611-1G
Tris[(trifluoromethyl)sulphonyl]methane
Tris[(trifluoromethyl)sulphonyl]methane
Formula: C₄HF₉O₆S₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16876755
Núm. CAS: 60805-12-1
UN: 3263
ADR: 8,III