3-Bromo-2-fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49612-1G PC49612-250MG PC49612-5G
APOSPC49612-1GEA 418 EUR
APOSPC49612-1G APOSPC49612-250MG APOSPC49612-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone 95%
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone
Formula: C₇H₅BrFNO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25541887
Núm. CAS: 1445995-73-2