5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Bromo-3-cyano-2-methoxybenzotrifluoride, 5-Bromo-3-(trifluoromethyl)-o-anisonitrile
PC49613-1G PC49613-250MG PC49613-5G
APOSPC49613-1GEA 221 EUR
APOSPC49613-1G APOSPC49613-250MG APOSPC49613-5G
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₅BrF₃NO
MW: 280.041 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25541888
Núm. CAS: 1445995-71-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III