5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49615-1G PC49615-250MG
APOSPC49615-1GEA 232 EUR
APOSPC49615-1G APOSPC49615-250MG
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₃
Pto. de fusión: 185…188 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06203616
Núm. CAS: 251300-31-9