2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49616-1G PC49616-5G PC49616-25G
APOSPC49616-1GEA 112 EUR
APOSPC49616-1G APOSPC49616-5G APOSPC49616-25G
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₅F₃O₃
Pto. de fusión: 161…163 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06203614
Núm. CAS: 251300-32-0