3-Fluoro-2-methoxyphenacyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-3'-fluoro-2'-methoxyacetophenone, 2-(Bromoacetyl)-6-fluoroanisole, 2-Bromo-1-(3-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-one
PC49619-1G PC49619-250MG
APOSPC49619-1GEA 261 EUR
APOSPC49619-1G APOSPC49619-250MG
3-Fluoro-2-methoxyphenacyl bromide 97%
3-Fluoro-2-methoxyphenacyl bromide
Formula: C₉H₈BrFO₂
MW: 247,061 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD23711719
Núm. CAS: 1427403-76-6
UN: 1759
ADR: 8,III