Perfluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49620-1G PC49620-25G PC49620-5G
APOSPC49620-1GEA 57 EUR
APOSPC49620-1G APOSPC49620-25G APOSPC49620-5G
Perfluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
Perfluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
Formula: C₁₀F₂₀
Pto. Ebullición: 148,5 °C
Pto. de fusión: –24 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00153230
Núm. CAS: 84808-64-0