4-Fluoro-2-nitrothiophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-2-nitrophenyl mercaptan, 4-Fluoro-2-nitrobenzenethiol
PC49621-1G PC49621-250MG
APOSPC49621-1GEA 256 EUR
APOSPC49621-1G APOSPC49621-250MG
4-Fluoro-2-nitrothiophenol 95%
4-Fluoro-2-nitrothiophenol
Formula: C₆H₄FNO₂S
MW: 173.165 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22481385
Núm. CAS: 654063-68-0
UN: 3335
ADR: 9 III