5-Amino-2-bromo-4-fluorophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-fluoro-5-hydroxyaniline
PC49626-1G PC49626-250MG PC49626-5G
APOSPC49626-1GEA 574 EUR
APOSPC49626-1G APOSPC49626-250MG APOSPC49626-5G
5-Amino-2-bromo-4-fluorophenol 95%
5-Amino-2-bromo-4-fluorophenol
Formula: C₆H₅BrFNO
MW: 206,012 g/mol
Pto. de fusión: 129…130,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18762025
Núm. CAS: 84478-73-9