3-Chloro-5-iodobenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49629-1G PC49629-25G PC49629-5G
APOSPC49629-1GEA 0 EUR
APOSPC49629-1G APOSPC49629-25G APOSPC49629-5G
3-Chloro-5-iodobenzotrifluoride
3-Chloro-5-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃ClF₃I
Pto. Ebullición: 98…112 °C (15 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19707625
Núm. CAS: 1189352-83-7