2-Bromo-5-fluoro-4-nitrophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-fluoro-4-hydroxynitrobenzene
PC49642-1G PC49642-250MG PC49642-5G
APOSPC49642-1GEA 347 EUR
APOSPC49642-1G APOSPC49642-250MG APOSPC49642-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrophenol
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrophenol
Formula: C₆H₃BrFNO₃
Pto. de fusión: 110…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22034975
Núm. CAS: 1369139-60-5