Methyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49647-10G PC49647-1G PC49647-5G
APOSPC49647-10GEA 226 EUR
APOSPC49647-10G APOSPC49647-1G APOSPC49647-5G
Methyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate
Methyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₇FO₃
MW: 170.138 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12406843
Núm. CAS: 1084801-91-1