4-Bromo-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4965-1G PC4965-5G PC4965-25G
APOSPC4965-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4965-1G APOSPC4965-5G APOSPC4965-25G
4-Bromo-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
4-Bromo-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₂BrClF₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788548
Núm. CAS: 518057-63-1
UN: 3261
ADR: 8,III