2-Bromo-5-fluoro-4-iodotoluene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-fluoro-5-iodo-2-methylbenzene
PC49650-1G PC49650-250MG
APOSPC49650-1GEA 279 EUR
APOSPC49650-1G APOSPC49650-250MG
2-Bromo-5-fluoro-4-iodotoluene
2-Bromo-5-fluoro-4-iodotoluene
Formula: C₇H₅BrFI
MW: 314,921 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28040490
Núm. CAS: 1805937-22-7