Methyl 4-hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Methoxycarbonyl)-2,3,6-trifluorophenol
PC49651-1G PC49651-250MG
APOSPC49651-1GEA 812 EUR
APOSPC49651-1G APOSPC49651-250MG
Methyl 4-hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoate
Methyl 4-hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoate
Formula: C₈H₅F₃O₃
MW: 206.119 g/mol
Pto. de fusión: 129…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698055
Núm. CAS: 1214387-26-4