2-Bromo-5-chloro-4-fluoronitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Bromo-4-chloro-5-fluoro-2-nitrobenzene
PC49659-5G
APOSPC49659-5GEA 92.8 EUR
APOSPC49659-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluoronitrobenzene
2-Bromo-5-chloro-4-fluoronitrobenzene
Formula: C₆H₂BrClFNO₂
MW: 254,441 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18089309
Núm. CAS: 960000-93-5