4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl methanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49661-1G PC49661-5G
APOSPC49661-1GEA 249 EUR
APOSPC49661-1G APOSPC49661-5G
4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl methanesulphonate
4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl methanesulphonate
Formula: C₆H₉F₅O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972956
Núm. CAS: 252947-01-6