Manganese bis(trifluoromethanesulphonate)
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49662-1G PC49662-25G PC49662-5G
APOSPC49662-1GEA 26.1 EUR
APOSPC49662-1G APOSPC49662-25G APOSPC49662-5G
Manganese bis(trifluoromethanesulphonate)
Manganese bis(trifluoromethanesulphonate)
Formula: 2(CF₃O₃S)·Mn
MW: 353,076 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17015267
Núm. CAS: 55120-76-8
UN: 3261
ADR: 8,II