2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49664-1G PC49664-250MG PC49664-5G
APOSPC49664-1GEA 720 EUR
APOSPC49664-1G APOSPC49664-250MG APOSPC49664-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅F₅O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28012313
Núm. CAS: 1803570-73-1