Methyl 2,3-difluoro-5-methylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49668-1G PC49668-250MG
APOSPC49668-1GEA 575 EUR
APOSPC49668-1G APOSPC49668-250MG
Methyl 2,3-difluoro-5-methylbenzoate
Methyl 2,3-difluoro-5-methylbenzoate
Formula: C₉H₈F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11042838
Núm. CAS: 1314919-70-4