tert-Butyl 5-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-1,8-naphthyridine-1(2H)-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49673-1G PC49673-250MG
APOSPC49673-1GEA 111 EUR
APOSPC49673-1G APOSPC49673-250MG
tert-Butyl 5-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-1,8-naphthyridine-1(2H)-carboxylate 95%
tert-Butyl 5-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-1,8-naphthyridine-1(2H)-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₇F₃N₂O₂
MW: 302,292 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32066748
Núm. CAS: 2366994-11-6