1-Chloro-3,5-dibromo-4-fluorobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49678-1G PC49678-250MG PC49678-5G
APOSPC49678-1GEA 66.7 EUR
APOSPC49678-1G APOSPC49678-250MG APOSPC49678-5G
1-Chloro-3,5-dibromo-4-fluorobenzene 98%
1-Chloro-3,5-dibromo-4-fluorobenzene
Formula: C₆H₂Br₂ClF
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28166159
Núm. CAS: 1805525-99-8