4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49682-100MG PC49682-250MG PC49682-50MG
APOSPC49682-100MGEA 197 EUR
APOSPC49682-100MG APOSPC49682-250MG APOSPC49682-50MG
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 97%
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Formula: C₈H₄FN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18380908
Núm. CAS: 1260381-44-9