3,6-Difluoro-2-methylbenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49683-1G PC49683-250MG
APOSPC49683-1GEA 253 EUR
APOSPC49683-1G APOSPC49683-250MG
3,6-Difluoro-2-methylbenzaldehyde 95%
3,6-Difluoro-2-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₆F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16250132
Núm. CAS: 1378525-21-3