Methyl 3-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49684-1G PC49684-250MG
APOSPC49684-1GEA 302 EUR
APOSPC49684-1G APOSPC49684-250MG
Methyl 3-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,145 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12406849
Núm. CAS: 796119-63-6